Learn More
Fisherbrand™ Guía de eje de alto rendimiento de PTFE, cono europeo de longitud ‘B’
Se utiliza con ejes de agitador de vidrio y metal. La guía del agitador de alto rendimiento es un cono de longitud B para Europa e incluye una junta de PTFE/PEEK.
98.10€ - 174.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Eje de agitador de vidrio o metal |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Alineación del eje durante el mezclado |
Cantidad | 1 unidad |
Tipo | Guía de eje de alto rendimiento de PTFE |
Código de producto | Marca | Diámetro del eje (métrico) | Junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro del eje (métrico) | Junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11863302
|
Fisherbrand™
|
8 mm | Cono 19/26B |
98.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11873302
|
Fisherbrand™
|
8 mm | Cono 24/29B |
98.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11883302
|
Fisherbrand™
|
10 mm | Cono 24/29B |
98.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10009332
|
Fisherbrand™
|
16 mm | Tamaño de cono: 45/40 |
174.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11843302
|
Fisherbrand™
|
6 mm | Tamaño de cono: 19/26 |
98.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11567323
|
Fisherbrand™
|
12 mm | Cono 29/32B |
119.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11577323
|
Fisherbrand™
|
16 mm | Cono 34/35B |
165.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11853302
|
Fisherbrand™
|
6 mm | Tamaño de cono: 24/29 |
98.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11893302
|
Fisherbrand™
|
10 mm | Cono 29/32B |
136.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11803312
|
Fisherbrand™
|
10 mm | Tamaño de cono: 45/50 |
136.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Proporciona una guía efectiva para agitadores con eje de vidrio y metal en una amplia escala de temperaturas sin diseminar partículas de la junta, al mismo tiempo que mantiene un vacío. La junta está fabricada con un compuesto de PTFE-PEEK especialmente formulado y está permanentemente sometida a presión.- Alto nivel de resistencia química
- Antisacudida y vibración reducida
- Rendimiento con vacío (∼ 5 mm Hg) y presión (de 3 a 5 psi)
- Sin diseminación
- Anillo de autoliberación
- Velocidades máximas recomendadas: continua a 500 rpm, intermitente a 800 rpm
Nota: PEEK tiene un nivel muy elevado de resistencia química con alguna sensibilidad únicamente a ácidos minerales fuertes.
Especificaciones
Eje de agitador de vidrio o metal | |
Alineación del eje durante el mezclado | |
1 unidad | |
Guía de eje de alto rendimiento de PTFE |