Learn More
Masterflex™ PTFE 3-Way Direct Lift Solenoid Valve
Marca: Masterflex™ 01540-18
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
Especificaciones
Ideal para su uso con fluidos corrosivos o de gran pureza | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Válvula solenoide de elevación directa de 3 vías | |
18 psi |
70 °C | |
1 unidad | |
VDC 24 |