Learn More
Masterflex™ PTFE 3-Way Direct Lift Solenoid Valve
250.00€ - 620.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Ideal para su uso con fluidos corrosivos o de gran pureza |
---|---|
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | 70 °C |
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Cantidad | 1 unidad |
Tipo | Válvula solenoide de elevación directa de 3 vías |
Código de producto | Marca | Tensión | Presión máxima | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tensión | Presión máxima | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11700029
|
Masterflex™
01540-11 |
VDC 12 | 30 psi |
250.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11790019
|
Masterflex™
01540-14 |
VDC 24 | 60 psi |
347.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12843223
|
Masterflex™
01540-12 |
VDC 24 | 30 psi |
250.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
13257499
|
Masterflex™
01540-18 |
VDC 24 | 18 psi |
620.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Especificaciones
Ideal para su uso con fluidos corrosivos o de gran pureza | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Válvula solenoide de elevación directa de 3 vías |
70 °C | |
1 unidad |