Learn More
Cole-Parmer™ Sondas para termómetro de termopar Oakton™ de entrada doble J, K, T, E†
Diseñados para medir la temperatura en la superficie sin perforar el material. Las sondas Cole-Parmer™ para termómetros de termopar Oakton™ son ideales para controlar superficies planas como placas calientes, hornos o moldes.
Marca: Cole-Parmer™ 08517-60
Detalles adicionales : Peso : 0.11000kg
Includes: Cable espiralado ANSI codificado por colores
Descripción
Diseñados para medir la temperatura en la superficie sin perforar el material.Las sondas Cole-Parmer™ para termómetros de termopar Oakton™ son ideales para controlar superficies planas como placas calientes, hornos o moldes.
- Ideal para controlar superficies planas como placas calientes, hornos o moldes
- Tiempo de repuesta: 1,25 segundos o más
- Cada sonda se suministra con un miniconector ANSI codificado por colores: tipo J-negro, tipo K-amarillo, tipo T-azul , y tipo T-morado
- Los diseños personalizados o los cambios en este producto están disponibles bajo pedido.
Servicio Técnico
6 meses
Especificaciones
No | |
Cable espiralado de 1,5 m (5 pies) con miniconectores | |
75,5 in | |
152,4 cm | |
25,4 cm | |
≤ 6,25 seg. al 99 % de lectura | |
Termopar de tipo J, unión expuesta | |
de - 32 °F a 1200 °F | |
No | |
±3,3 °C o ±0,4 % de la lectura por encima de 0 °C; ±4,0 % de la lectura por debajo de 0 °C |
Ideal para controlar superficies planas como placas calientes, hornos o moldes | |
60 pulg | |
10 pulg | |
191,8 cm | |
Eje de acero inoxidable 316, Carcasa de aluminio | |
08517-60 | |
Sonda de temperatura | |
De 0 °C a 649 °C | |
Termómetros de termopar de tipo J con miniconector |