Learn More
Cole-Parmer™ Sondas para termómetro de termopar Oakton™ de entrada doble J, K, T, E†
Diseñados para medir la temperatura en la superficie sin perforar el material. Las sondas Cole-Parmer™ para termómetros de termopar Oakton™ son ideales para controlar superficies planas como placas calientes, hornos o moldes.
95.10€
Especificaciones
Incluye | 5 ft. Color-coded ANSI Coiled Cable with Mini Connector |
---|---|
Tipo de producto | Tipo K |
Código de producto | Marca | Tipo de sonda | Intervalo de temperatura (imperial) | Intervalo de temperatura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de sonda | Intervalo de temperatura (imperial) | Intervalo de temperatura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11735069
|
Cole-Parmer™
08516-60 |
Sonda de superficie tipo K | De – 5,5 °C a + 80 °C (– 418 °F a + 1200 °F) | De -250 °C a +649 °C |
95.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15810006
|
Cole-Parmer™
08517-60 |
Termopar de tipo J, unión expuesta | de - 32 °F a 1200 °F | De 0 °C a 649 °C |
95.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Diseñados para medir la temperatura en la superficie sin perforar el material.Las sondas Cole-Parmer™ para termómetros de termopar Oakton™ son ideales para controlar superficies planas como placas calientes, hornos o moldes.
Cuentan con asas de nailon relleno de vidrio de 13.9 cm (5.5 pulg) de longitud y cable de PVC enrollado de 1.5 m (5 pies) de longitud. Se debe pedir según el uso previsto y el tipo de termopar.
Para uso general
- Para líquidos, gases, o superficies de objetos pequeños
- Eje de acero inoxidable de tipo 316 con punta esmerilada
- Constante de tiempo: 1 segundo (líquidos)
- Longitud total del eje: 11.3 cm (4.43 pulg); eje principal: 0.4 cm de diámetro (0.15 pulg)
- Punta de eje cónica de 0.2 cm de diámetro
- Para interiores de materiales suaves o semisuaves
- Recubrimiento de acero inoxidable de tipo 316 con punta esmerilada
- Constante de tiempo: 5 segundos (líquidos)
- Eje: 10.1 L × 0.4 cm de diámetro (4 × 0.09 pulg)
- Longitud: 10 pulg.
- Se utiliza para controlar superficies como placas calefactoras, estufas y moldes
- Constante de tiempo: 6 segundos; tiempo de respuesta: 30 segundos
Garantía
6 Month
Especificaciones
5 ft. Color-coded ANSI Coiled Cable with Mini Connector | |
Tipo K |