Learn More
Thermo Scientific™ Baño de agua de uso general Precision™, Precision GP 02
Utilice una amplia variedad de aplicaciones con los baños de agua de uso general, diseñados para mantener la temperatura del agua desde la temperatura ambiente hasta 100 °C. Estos baños de alto rendimiento van desde los 2 l hasta los 28 l.
760.00€ - 1840.00€
Especificaciones
Material de la cámara | Acero inoxidable |
---|---|
Tipo de controlador | Digital |
Certificaciones/conformidad | UL, CE |
Pantalla | LCD monocromática |
Material | Acero con recubrimiento de polvo epoxi |
Código de producto | Marca | Modelo | Descripción | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Descripción | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15395837
|
Thermo Scientific™
TSGP02 |
Precisión GP 02 | Baño de agua de uso general de 2L | 2 L |
810.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15375857
|
Thermo Scientific™
TSGP2S |
Precisión GP 2S | Baño de agua poco profundo de uso general de 2 l | 2 L |
760.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15385857
|
Thermo Scientific™
TSGP05 |
Precisión GP 05 | Baño de agua de uso general de 5L | 5 L |
897.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15395857
|
Thermo Scientific™
TSGP10 |
Precisión GP 10 | Baño de agua de uso general de 10 L de lujo | 10 L |
1080.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15305867
|
Thermo Scientific™
TSGP20 |
Precisión GP 20 | Baño de agua de uso general de 20 L | 20 L |
1230.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15315867
|
Thermo Scientific™
TSGP28 |
Precisión GP 28 | Baño de agua de uso general de 28 L | 28 L |
1370.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15325867
|
Thermo Scientific™
TSGP15D |
Precisión GP 15D | Baño de agua de uso general doble de5L & y 10L | 15 L |
1840.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Utilice una amplia variedad de aplicaciones con los baños de agua de uso general Thermo Scientific™ Precision™, diseñados para mantener la temperatura del agua desde la temperatura ambiente hasta 100 °C. Estos resistentes baños de alto rendimiento van desde los 2 l hasta los 28 l, incluidos modelos poco profundos. El circuito de seguridad contra excesos de temperatura se ha diseñado para evitar el desbordamiento térmico, mientras que los nuevos temporizadores de encendido y apagado automático permiten optimizar los horarios de funcionamiento. Benefíciese de una extraordinaria resistencia a la corrosión y a sustancias químicas gracias a la superficie exterior con recubrimiento de epoxi y limpie fácilmente la cámara con interior de acero inoxidable.
- Recupere un valioso espacio en la mesa de trabajo gracias a su tamaño reducido, en comparación con los modelos anteriores
- El controlador avanzado del microprocesador se ha diseñado para ofrecer mayor funcionalidad
- Proteja su trabajo con alarmas sonoras
- Guarde fácilmente los parámetros más usados con cuatro preajustes de temperatura
- Funcionamiento y monitorización sencillos con pantalla gráfica basada en iconos
- El diseño con bisagras mejorado permite trabajar con la tapa abierta y facilita la retirada de la tapa
- Ayudan a evitar daños en el baño y el sobrecalentamiento con protección en caso de nivel bajo de líquido
- Simplifique el funcionamiento con drenaje de desconexión rápida en los modelos de 10, 20 y 28 l y modelos dobles
Especificaciones
Acero inoxidable | |
UL, CE | |
Acero con recubrimiento de polvo epoxi | |
±0.1°C | |
120/230V 50/60 Hz |
Digital | |
LCD monocromática | |
4 | |
±0.2°C |