Learn More
Thermo Scientific™ Baño de agua de uso general Precision™, Precision GP 02
Utilice una amplia variedad de aplicaciones con los baños de agua de uso general, diseñados para mantener la temperatura del agua desde la temperatura ambiente hasta 100 °C. Estos baños de alto rendimiento van desde los 2 l hasta los 28 l.
Marca:  Thermo Scientific™ TSGP02
684.37 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 5.05800kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15395837
  • 810.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Utilice una amplia variedad de aplicaciones con los baños de agua de uso general Thermo Scientific™ Precision™, diseñados para mantener la temperatura del agua desde la temperatura ambiente hasta 100 °C. Estos resistentes baños de alto rendimiento van desde los 2 l hasta los 28 l, incluidos modelos poco profundos. El circuito de seguridad contra excesos de temperatura se ha diseñado para evitar el desbordamiento térmico, mientras que los nuevos temporizadores de encendido y apagado automático permiten optimizar los horarios de funcionamiento. Benefíciese de una extraordinaria resistencia a la corrosión y a sustancias químicas gracias a la superficie exterior con recubrimiento de epoxi y limpie fácilmente la cámara con interior de acero inoxidable.
  • Recupere un valioso espacio en la mesa de trabajo gracias a su tamaño reducido, en comparación con los modelos anteriores
  • El controlador avanzado del microprocesador se ha diseñado para ofrecer mayor funcionalidad
  • Proteja su trabajo con alarmas sonoras
  • Guarde fácilmente los parámetros más usados con cuatro preajustes de temperatura
  • Funcionamiento y monitorización sencillos con pantalla gráfica basada en iconos
  • El diseño con bisagras mejorado permite trabajar con la tapa abierta y facilita la retirada de la tapa
  • Ayudan a evitar daños en el baño y el sobrecalentamiento con protección en caso de nivel bajo de líquido
  • Simplifique el funcionamiento con drenaje de desconexión rápida en los modelos de 10, 20 y 28 l y modelos dobles
Especificaciones
Especificaciones
Acero inoxidable
Baño de agua de uso general de 2L
UL, CE
LCD monocromática
Cubierta de policarbonato transparente y pato de goma
Precisión GP 02
±0.1°C
9,1 x 7,8 x 9,2 in (230 x 199 x 233 mm)
1,5-1,8 / 0,7-0,9 (120V/230V)
Digital
2 L
Ambiente a 90°C
200 W
Acero con recubrimiento de polvo epoxi
4
±0.2°C
120/230V 50/60 Hz