Learn More
Fisherbrand™ Embudo Buchner de porcelana
Excelentes para separar líquidos de sólidos en el laboratorio. Los embudos Buchner de porcelana Fisherbrand™ proporcionan un método de filtración asistida con presión rápida y sencilla.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 2.37600kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11797335
  • 238.50€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Porcelana blanca
  • Disponibles para una amplia gama de volúmenes y diámetros de filtro
  • Las aplicaciones incluyen la recogida de compuestos recristalizados
  • Excelente resistencia química y a térmica
Especificaciones
Especificaciones
2000 ml
185 mm
117 mm
Embudo Buchner
Porcelana
185 mm
1Cada una