Learn More
Fisherbrand™ Embudo Buchner de porcelana
Excelentes para separar líquidos de sólidos en el laboratorio. Los embudos Buchner de porcelana Fisherbrand™ proporcionan un método de filtración asistida con presión rápida y sencilla.
53.27€ - 1473.40€
Especificaciones
Tipo de producto | Embudo Buchner |
---|---|
Material | Porcelana |
Cantidad | 1Cada una |
Código de producto | Marca | Diámetro de la placa (métrico) | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro de la placa (métrico) | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11707335
|
Fisherbrand™
|
70 mm | 150 ml |
65.56€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11797325
|
Fisherbrand™
|
55 mm | 80 ml |
63.07€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11787325
|
Fisherbrand™
|
45 mm | 40 ml |
53.27€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11717335
|
Fisherbrand™
|
90 mm | 265 ml |
91.90€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11797335
|
Fisherbrand™
|
185 mm | 2000 ml |
238.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11707345
|
Fisherbrand™
|
240 mm | 4200 ml |
538.48€
cada uno |
N/A | ||||
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Ver productos alternativos
|
11737335
|
Fisherbrand™
|
125 mm | 660 ml |
126.14€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11747335
|
Fisherbrand™
|
150 mm | 1080 ml |
181.26€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11727335
|
Fisherbrand™
|
110 mm | 490 ml |
108.12€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11717345
|
Fisherbrand™
|
320 mm | 10 l |
1473.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Porcelana blanca
- Disponibles para una amplia gama de volúmenes y diámetros de filtro
- Las aplicaciones incluyen la recogida de compuestos recristalizados
- Excelente resistencia química y a térmica
Especificaciones
Embudo Buchner | |
Porcelana | |
1Cada una |