Learn More
VITLAB™ Tenazas de punta roma de POM
Agarre y sujete objetos pequeños con facilidad y de forma segura. Las tenazas de punta roma (POM) VITLAB™ cuentan con una punta redondeada y un cuerpo ranurado para un agarre óptimo. Fabricadas con polioximetileno para ofrecer alta elasticidad, durabilidad y resistencia química. Hay disponibles paquetes de cinco tenazas en dos tamaños.
54.05€ - 150.00€
Especificaciones
Estilo de punta | Romo |
---|---|
N.° por paquete | 5/paquete |
Material | Polioximetileno |
Tipo de producto | Fórceps, sin bloqueo |
Acabado | Amarillo |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16573642
|
VITLAB™
68399 |
250 mm |
150.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16563642
|
VITLAB™
68299 |
180 mm |
94.25€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11857910
|
VITLAB™
68399 |
250 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Las pinzas sin bloqueo se han diseñado para agarrar y sostener objetos pequeños fuera del alcance de los dedos o cuando se necesita contar con un mayor nivel de estabilidad de agarre o manipulación estéril. Estas pinzas de polioximetileno de color amarillo se han diseñado para una manipulación de objetos óptima.- Los extremos romos redondeados garantizan el agarre de objetos pequeños
- Las ranuras en el exterior permiten un agarre óptimo para una manipulación segura
- Las pinzas largas (180 y 250mm) proporcionan un buen alcance para su uso con transferencias y decantación
- Fabricadas con polioximetileno resistente (POM)
- Proporcionan una gran elasticidad para un funcionamiento sencillo
- Se pueden utilizar con alcoholes alifáticos, éter, aldehídos, hidrocarburos, cetonas y álcalis
- No se recomienda su uso con éster, ácidos y agentes oxidantes ni en un microondas
- Se pueden esterilizar en autoclave para limpieza/esterilización (la esterilización en autoclave frecuente puede reducir la estabilidad mecánica)
Especificaciones
Romo | |
Polioximetileno | |
Amarillo | |
Ranuras en el exterior |
5/paquete | |
Fórceps, sin bloqueo | |
Embotellado y decantación |