Learn More
VITLAB™ Tenazas de punta roma de POM
Agarre y sujete objetos pequeños con facilidad y de forma segura. Las tenazas de punta roma (POM) VITLAB™ cuentan con una punta redondeada y un cuerpo ranurado para un agarre óptimo. Fabricadas con polioximetileno para ofrecer alta elasticidad, durabilidad y resistencia química. Hay disponibles paquetes de cinco tenazas en dos tamaños.
Marca: VITLAB™ 68299
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Los fórceps sin bloqueo se han diseñado para agarrar y sostener objetos pequeños fuera del alcance de los dedos o cuando se necesita contar con un mayor nivel de estabilidad de agarre o manipulación estéril. Estos fórceps de polioximetileno de color amarillo se han diseñado para una manipulación de objetos óptima.- Los extremos redondeados y romos aseguran el agarre seguro de los objetos pequeños
- Las ranuras exteriores proporcionan un agarre óptimo para un manejo seguro
- Los fórceps largos (180 y 250 mm) proporcionan un buen alcance para su uso con embotellado y decantación
- Fabricadas con polioximetileno (POM) duradero
- Proporciona una alta elasticidad para un funcionamiento sencillo
- Puede usarse con alcoholes alifáticos, éter, aldehídos, hidrocarburos, cetonas y álcalis
- No se recomienda su uso con éster, ácidos y agentes oxidantes o en un microondas
- Se puede esterilizar en autoclave para su limpieza/esterilización (la esterilización en autoclave frecuente puede reducir la estabilidad mecánica)
Especificaciones
Romo | |
Polioximetileno | |
Fórceps, sin bloqueo | |
Embotellado y decantación |
5/paquete | |
180 mm | |
Amarillo | |
Ranuras en el exterior |