Learn More
Multiroir™ Cubos apilables de polipropileno
Utilice recipientes de polipropileno apilables Multiroir™ con asas para la manipulación manual o automática durante el transporte y el almacenamiento. Los cubos garantizan un apilamiento de más de 600 kg y están disponibles en gris plata y negro.
Marca: Multiroir™ AEG64/27
Detalles adicionales : Peso : 2.00700kg
Descripción
- con asas
- Garantizan un apilamiento de más de 600 kg
- Ideal para manipulación manual o automática
- Paredes y fondos lisos
Especificaciones
56 L | |
Plata | |
Rectangulares | |
Caja de transporte | |
600 x 400 x 270 mm | |
570 mm | |
370 mm | |
265 mm |
Norma europea | |
Polipropileno | |
Logística de transporte y almacén | |
1 unidad | |
600 mm | |
400 mm | |
270 mm | |
2,2 kg |