Learn More
Multiroir™ Cubos apilables de polipropileno
Utilice recipientes de polipropileno apilables Multiroir™ con asas para la manipulación manual o automática durante el transporte y el almacenamiento. Los cubos garantizan un apilamiento de más de 600 kg y están disponibles en gris plata y negro.
33.81€ - 87.96€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Norma europea |
---|---|
Material | Polipropileno |
Forma | Rectangulares |
Para utilizar con (aplicación) | Logística de transporte y almacén |
Tipo de producto | Caja de transporte |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11740604
|
Multiroir™
AEG86/42 |
172 L | 800 x 600 x 420 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11720604
|
Multiroir™
AEG64/27 |
56 L | 600 x 400 x 270 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11730604
|
Multiroir™
AEG64/42 |
88 L | 600 x 400 x 420 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Con asas
- Garantizan un apilamiento de más de 600 kg
- Ideal para manipulación manual o automática
- Paredes y fondos lisos
Especificaciones
Norma europea | |
Rectangulares | |
Caja de transporte |
Polipropileno | |
Logística de transporte y almacén | |
1 unidad |