Learn More
Fisherbrand™ Punta de pipeta G de polipropileno
Haga que el pipeteo sea mucho más sencillo y seguro incluso para las aplicaciones más sensibles. Las puntas de pipeta G de polipropileno Fisherbrand™ son perfectas para pipetas monocanal o multicanal, ya sean manuales o electrónicas.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Fabricada con polipropileno de alta calidad
- Ajuste perfecto gracias al cono de ajuste preciso
- Manipulación óptima gracias a su forma estable
- Esterilizable en autoclave
- Garantía de ausencia de polvo gracias al tratamiento de ionización especial
- Disponible preesterilizada y sin esterilizar
- Excelente transparencia debido a las superficies de gran calidad
- Humedecimiento residual mínimo debido a la calidad controlada de las materias primas
- Excelente exactitud volumétrica gracias al orificio de punta precisa
- Volúmenes de punta orientados a la práctica
- Puntas Aeroject™ con filtros especiales fabricados con PE-HD hidrófobo
- Barrera de aerosol y para la protección contra la contaminación
- Apta para todos los tipos de micropipeta más utilizados
Especificaciones
De 0,5 a 10 μl | |
Esterilizable en autoclave | |
Multibandeja |
Crystal | |
Gradilla | |
Polipropileno |