Learn More
Fisherbrand™ Punta de pipeta G de polipropileno
Haga que el pipeteo sea mucho más sencillo y seguro incluso para las aplicaciones más sensibles. Las puntas de pipeta G de polipropileno Fisherbrand™ son perfectas para pipetas monocanal o multicanal, ya sean manuales o electrónicas.
9.10€ - 28.40€
Especificaciones
Color | Crystal |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11577442
|
Fisherbrand™
|
De 0,1 a 10 μl |
28.40€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12399365
|
Fisherbrand™
|
De 0,5 a 10 μl |
9.10€
paquete de 192 |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Fabricada con polipropileno de alta calidad
- Ajuste perfecto gracias al cono de ajuste preciso
- Manipulación óptima gracias a su forma estable
- Esterilizable en autoclave
- Garantía de ausencia de polvo gracias al tratamiento de ionización especial
- Disponible preesterilizada y sin esterilizar
- Excelente transparencia debido a las superficies de gran calidad
- Humedecimiento residual mínimo debido a la calidad controlada de las materias primas
- Excelente exactitud volumétrica gracias al orificio de punta precisa
- Volúmenes de punta orientados a la práctica
- Puntas Aeroject™ con filtros especiales fabricados con PE-HD hidrófobo
- Barrera de aerosol y para la protección contra la contaminación
- Apta para todos los tipos de pipeta más utilizados
Especificaciones
Crystal | |
Esterilizable en autoclave | |
Polipropileno |