Learn More
Fisherbrand™ Tubos para microcentrífuga de polipropileno
Utilice estos tubos para una gran variedad de aplicaciones de centrifugación a alta velocidad. Los tubos para microcentrífuga de polipropileno Fisherbrand™ disponen de una superficie de escritura mate en el cierre y el lateral del tubo (excepto para tubos naturales) lo que permite una fácil y cómoda identificación de las muestras.
Brand: Fisherbrand™
27.09 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21938" para aplicar la oferta.
Additional Details : Peso : 0.90000kg
Description
- Tubos de polipropileno graduados
- Adecuados para soportar la tensión de la centrifugación a alta velocidad a 20 000 × g
- Su diseño de una sola pieza cuenta con un tapón acoplado, que proporciona un cierre hermético seguro, y una base reforzada para una mayor protección contra las fugas
- Esterilizable en autoclave
Specifications
Polipropileno | |
2mL | |
Polipropileno | |
1000/paq. | |
Sí |
Sí | |
Natural | |
Microcentrífuga | |
1000/paq. |