Learn More
Fisherbrand™ Tubos para microcentrífuga de polipropileno
Utilice estos tubos para una gran variedad de aplicaciones de centrifugación a alta velocidad. Los tubos para microcentrífuga de polipropileno Fisherbrand™ disponen de una superficie de escritura mate en el cierre y el lateral del tubo (excepto para tubos naturales) lo que permite una fácil y cómoda identificación de las muestras.
14.75€ - 40.85€
Especificaciones
Material del cierre | Polipropileno |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Sí |
Material | Polipropileno |
Para utilizar con (equipo) | Microcentrífuga |
N.° por paquete | 1000/Paq. |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11588222
|
Fisherbrand™
|
0.4mL | Natural |
18.95€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11508232
|
Fisherbrand™
|
0,5 ml | Natural |
22.15€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11508242
|
Fisherbrand™
|
1,5 ml | Azul |
15.60€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11588232
|
Fisherbrand™
|
1,5 ml | Verde |
14.90€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11558232
|
Fisherbrand™
|
1,5 ml | Natural |
14.75€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11598232
|
Fisherbrand™
|
1,5 ml | Rojo |
18.80€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11578232
|
Fisherbrand™
|
1,5 ml | Amarillo |
18.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11558252
|
Fisherbrand™
|
2mL | Natural |
40.85€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Tubos de polipropileno graduados
- Adecuados para soportar la tensión de centrifugación a alta velocidad de hasta 20,000 x g
- Construcción de una pieza que incorpora un tapón con ajuste seguro y fiable y la parte inferior está reforzada para ofrecer una mayor protección contra fugas
- Esterilizables en autoclave
Especificaciones
Polipropileno | |
Polipropileno | |
1000/Paq. |
Sí | |
Microcentrífuga | |
1000/Paq. |