Learn More
BRAND™ Tubos de polipropileno para centrífuga
Fabricados con polipropileno de alta claridad. Los tubos para centrífuga de polipropileno BRAND™ pueden soportar hasta 3000 RCF. Graduados y con marcado CE según la directiva IVD 98/79 CE. Disponibles no estériles y preesterilizados con rayos y en capacidades de 15 ml o 50 ml, con o sin base. Incluyen tapones de rosca de polietileno con cono de sellado.
165.00€ - 465.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Con marcado CE según la directiva IVD 98/79 CE |
---|---|
Material | Polipropileno |
Forma del fondo | Cónicos |
Tipo de tapón | Tapón de rosca |
Graduated | Sí |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Esterilidad | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Esterilidad | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10131921
|
BRAND™
114823 |
50 mL | Estériles | Base |
352.00€
paquete de 250 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10106561
|
BRAND™
114817 |
15 ml | No estéril | Sin base |
389.00€
paquete de 750 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10345521
|
BRAND™
114818 |
15 ml | Estériles | Sin base |
465.00€
paquete de 750 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10420873
|
BRAND™
114820 |
50 mL | No estéril | Sin base |
165.00€
paquete de 300 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10420602
|
BRAND™
114821 |
50 mL | Estériles | Sin base |
249.00€
paquete de 300 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10350192
|
BRAND™
114822 |
50 mL | No estéril | Base |
242.00€
paquete de 250 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Fabricadas con polipropileno de gran claridad.
- Resiste RCF de hasta 3000.
- Graduadas
- Disponibles no estériles y esterilizadas con rayos y en 15 ml o 50 ml, con o sin base.
- Incluye tapón de rosca de polietileno con cono de sellado.
- Marcado CE de acuerdo con la Directiva IVD 98/79 CE.
Especificaciones
Con marcado CE según la directiva IVD 98/79 CE | |
Cónicos | |
Sí |
Polipropileno | |
Tapón de rosca | |
3000 x g |