Learn More
BRAND™ Tubos de polipropileno para centrífuga
Fabricados con polipropileno de alta claridad. Los tubos para centrífuga de polipropileno BRAND™ pueden soportar hasta 3000 RCF. Graduados y con marcado CE según la directiva IVD 98/79 CE. Disponibles no estériles y preesterilizados con rayos y en capacidades de 15 ml o 50 ml, con o sin base. Incluyen tapones de rosca de polietileno con cono de sellado.
Marca: BRAND™ 114821
211.02 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21712" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 4.16700kg
Descripción
- Fabricados con polipropileno de alta claridad.
- Soportan una RCF de hasta 3000.
- Graduados
- Disponibles en formato no estéril o esterilizados con rayos y en 15 ml o 50 ml, con o sin base.
- Incluyen tapones de rosca de polietileno con cono de sellado.
- Con marcado CE según la directiva IVD 98/79 CE
Especificaciones
Con marcado CE según la directiva IVD 98/79 CE | |
Polipropileno | |
Estériles | |
Cónicos | |
30 mm | |
Tubo para centrífuga |
50 mL | |
Sin base | |
114 mm | |
Tapón de rosca | |
Sí | |
3000 x g |