Learn More
Ácido polifosfórico, puro, con >84 % de fosfato (como P2o5), Thermo Scientific Chemicals
85.20€ - 445.00€
CAS | 8017-16-1 |
---|---|
Fórmula molecular | (HO3P)n |
Número MDL | MFCD00084480 |
Clave InChI | NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N |
Nombre IUPAC | Ácido polifosfórico |
SMILES | [H]OP(O)(O)=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10542411
|
Thermo Scientific Acros
196950010 |
1kg | Frasco de plástico |
85.20€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10481431
|
Thermo Scientific Acros
196950025 |
2,5 kg | Frasco de plástico |
168.00€
2.50 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11924101
|
Thermo Scientific Acros
196950100 |
10 kg | Tambor de plástico | ||||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
8017-16-1 | |
MFCD00084480 | |
Ácido polifosfórico |
(HO3P)n | |
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N | |
[H]OP(O)(O)=O |
Especificaciones
Polyphosphoric acid | |
550,0 °C | |
2,05 | |
Líquido viscoso | |
Solubilidad en agua: puede descomponerse. Otras solubilidades: insoluble en hidrocarburos e hidrocar halogenado, soluble en alcoholes | |
[H]OP(O)(O)=O | |
≥82% (as P2O5) (Alkalimetry) |
8017-16-1 | |
2,0500 g/ml | |
(HO3P)n | |
MFCD00084480 | |
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N | |
Ácido polifosfórico | |
Pure |
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Puede oscurecer con el tiempo
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Polyphosphoric acid
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.