Learn More
Ácido polifosfórico, puro, con >84 % de fosfato (como P2o5), Thermo Scientific Chemicals
80.00 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1kg
2,5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Polyphosphoric acid |
Punto de ebullición | 550,0 °C |
Densidad | 2,0500 g/ml |
Envase | Frasco de plástico |
Gravedad específica | 2,05 |
Cantidad | 1kg |
Forma física | Líquido viscoso |
Información de solubilidad | Solubilidad en agua: puede descomponerse. Otras solubilidades: insoluble en hidrocarburos e hidrocar halogenado, soluble en alcoholes |
Porcentaje de pureza | ≥82% (as P2O5) (Alkalimetry) |
Grado | Pure |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Polyphosphoric acid
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.