Learn More
Macherey-Nagel™ Polygram SIL G Polyester Sheets
Hojas de poliéster Macherey-Nagel Polygram SIL G, dimensiones:40 x 20 cm, tamaño de poro:60 A, volumen de poro:0,75 ml/g, cantidad:paquete de 25, grosor:0,2 mm
38.80€ - 256.00€
Especificaciones
Tamaño de poro | 60 Å |
---|---|
Tipo | Lámina de poliéster |
Volumen de poro | 0,75 ml/g |
Grosor (métrico) | 0,2 mm |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10709182
|
Macherey-Nagel™
805013 |
20 x 20 cm |
174.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12874561
|
Macherey-Nagel™
805902 |
2,5 x 7,5 cm |
143.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10505751
|
Macherey-Nagel™
805014 |
40 x 20 cm |
256.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10308081
|
Macherey-Nagel™
805032 |
4 x 8 cm |
38.80€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10572513
|
Macherey-Nagel™
805012 |
5 x 20 cm |
77.70€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Hojas de poliéster Macherey-Nagel Polygram SIL G, dimensiones:40 x 20 cm, tamaño de poro:60 A, volumen de poro:0,75 ml/g, cantidad:paquete de 25, grosor:0,2 mm
Especificaciones
60 Å | |
Lámina de poliéster | |
0,75 ml/g | |
0,2 mm |