Learn More
Macherey-Nagel™ Polygram SIL G Polyester Sheets
Hojas de poliéster Macherey-Nagel Polygram SIL G, dimensiones:40 x 20 cm, tamaño de poro:60 A, volumen de poro:0,75 ml/g, cantidad:paquete de 25, grosor:0,2 mm
Marca:  Macherey-Nagel™ 805902
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12874561
  • 143.00€ / paquete de 200
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Hojas de poliéster Macherey-Nagel Polygram SIL G, dimensiones:40 x 20 cm, tamaño de poro:60 A, volumen de poro:0,75 ml/g, cantidad:paquete de 25, grosor:0,2 mm
Especificaciones
Especificaciones
60 Å
Lámina de poliéster
0,2 mm
200/Paq.
0,75 ml/g
2,5 x 7,5 cm