Learn More
Fisherbrand™ Tapones a presión de polietileno para viales de vidrio para muestras
Se fijan de forma segura en su posición para sellar viales de vidrio para muestras. Los tapones a presión de polietileno para viales de vidrio para muestras Fisherbrand™ están disponibles en una variedad de tamaños diseñados específicamente para utilizarse con viales para muestras de vidrio con tapón a presión Fisherbrand™.
Marca:  Fisherbrand™
13.96 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21749" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.07650kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15364789
  • 21.00€ / paquete de 300
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Diseñados específicamente para su uso con viales de vidrio para muestras con tapón a presión Fisherbrand™
  • Construcción de polietileno, color natural
  • Disponibles en una gran variedad de tamaños para corresponderse con las especificaciones de los viales
  • Los viales de muestras con tapón a presión son adecuados para aplicaciones de recogida de muestras, visualización, almacenamiento, diagnóstico y medios
Especificaciones
Especificaciones
Natural
Polietileno
Tapón a presión
8 mm