Learn More
Fisherbrand™ Tapones a presión de polietileno para viales de vidrio para muestras
Se fijan de forma segura en su posición para sellar viales de vidrio para muestras. Los tapones a presión de polietileno para viales de vidrio para muestras Fisherbrand™ están disponibles en una variedad de tamaños diseñados específicamente para utilizarse con viales para muestras de vidrio con tapón a presión Fisherbrand™.
21.00€ - 33.80€
Especificaciones
Color | Natural |
---|---|
Material | Polietileno |
Tipo de tapón | Tapón a presión |
Código de producto | Marca | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15354789
|
Fisherbrand™
|
Tamaño del tapón: 22 mm |
33.80€
paquete de 300 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15364789
|
Fisherbrand™
|
Tamaño del tapón: 8 mm |
21.00€
paquete de 300 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15374789
|
Fisherbrand™
|
Tamaño del tapón: 10 mm |
28.35€
paquete de 300 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Specifically designed for use with Fisherbrand™ Push-in Cap Glass Specimen Vials
- Polyethylene construction, natural color
- Available in a variety of sizes to match vial specifications
- Push-in cap specimen vials are suitable for media, diagnostic, storage, display, and sample collection applications
Especificaciones
Natural | |
Polietileno | |
Tapón a presión |