Learn More
Fisherbrand™ Tapones a presión de polietileno para viales de vidrio para muestras
Se fijan de forma segura en su posición para sellar viales de vidrio para muestras. Los tapones a presión de polietileno para viales de vidrio para muestras Fisherbrand™ están disponibles en una variedad de tamaños diseñados específicamente para utilizarse con viales para muestras de vidrio con tapón a presión Fisherbrand™.
Marca: Fisherbrand™
16.53 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 5.58900kg
Descripción
- Diseñados específicamente para su uso con viales de vidrio para muestras con tapón a presión Fisherbrand™
- Construcción de polietileno, color natural
- Disponibles en una gran variedad de tamaños para corresponderse con las especificaciones de los viales
- Los viales de muestras con tapón a presión son adecuados para aplicaciones de recogida de muestras, visualización, almacenamiento, diagnóstico y medios
Especificaciones
Natural | |
Polietileno | |
Tapón a presión | |
22 mm |