Learn More
Brady™ Cinta de poliéster para las impresoras de etiquetas portátiles M210 y M211
Polyester tape for portable printers with high adhesion, suitable for high heat and low temperature environments.
31.05€ - 37.90€
Especificaciones
Tipo de producto | Etiquetas |
---|---|
Color | Negro sobre blanco |
Para utilizar con (equipo) | Impresoras de etiquetas Brady™ M210, M210-LAB y M211, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer |
Material | Poliéster |
Print Technology | Transferencia térmica |
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17683205
|
Brady™
152095 |
12,7 mm | 19 mm |
31.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17693205
|
Brady™
152096 |
12,7 mm | 25,4 mm |
32.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17603215
|
Brady™
152097 |
19 mm | 25,4 mm |
36.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17613215
|
Brady™
152098 |
19 mm | 38 mm |
35.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17623215
|
Brady™
152099 |
19 mm | 50,8 mm |
37.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
These Polyester Die-cut Labels for Brady™ M210 and M211 Portable Printers are UL recognized, CSA accepted, and halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815)*.
*Approvals are for white material only.
- Resistant to abrasion, hight heat, oil and fuel
- High adhesion
- Suitable for low temperatures, such as in freezer spaces
Especificaciones
Etiquetas | |
Impresoras de etiquetas Brady™ M210, M210-LAB y M211, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer | |
Transferencia térmica | |
Acrílico permanente | |
Satinado | |
Con reconocimiento UL, aprobación CSA, DIN VDE 0472 parte 815 |
Negro sobre blanco | |
Poliéster | |
0,08 mm | |
Esterilizable en autoclave | |
Cartucho, etiqueta | |
Etiquetado de códigos de barras, etiquetado de componentes y equipos, identificación general, etiquetado de inventario e inspección |