Learn More
Brady™ Cinta de poliéster para las impresoras de etiquetas portátiles M210 y M211
Polyester tape for portable printers with high adhesion, suitable for high heat and low temperature environments.
Marca: Brady™ 152095
Detalles adicionales : Peso : 0.08600kg
Descripción
Estas etiquetas de troquelas de poliéster para impresoras portátiles Brady™ M210 y M211 con reconocimiento UL, aprobación CSA y libres de halógenos (DIN VDE 0472, parte 815)*.
*Las aprobaciones son solo para material blanco.
- Resistente a la abrasión, a las altas temperaturas, al aceite y al combustible
- Alta adhesión
- Adecuado para temperaturas bajas, como en espacios en el congelador
Especificaciones
Etiquetas | |
Impresoras de etiquetas Brady™ M210, M210-LAB y M211, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer | |
Transferencia térmica | |
19 mm | |
12,7 mm | |
Acrílico permanente | |
Satinado | |
Con reconocimiento UL, aprobación CSA, DIN VDE 0472 parte 815 | |
140 |
Negro sobre blanco | |
Poliéster | |
0,75 in | |
0,5 in | |
0,08 mm | |
Esterilizable en autoclave | |
Cartucho, etiqueta | |
Etiquetado de códigos de barras, etiquetado de componentes y equipos, identificación general, etiquetado de inventario e inspección |