Learn More
BD Jeringa Luer-Lock concéntrica de plástico Plastipak™
Permite una dosificación exacta y la visualización del contenido de la jeringa.  La jeringa Luer-lock concéntrica de plástico BD Medical™ Plastipak™ se ha probado individualmente en cuanto a esterilidad, pirogenicidad y toxicidad.
Marca:  BD 301229
Detalles adicionales : Peso : 5.11200kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16489325
  • 298.00€ / paquete de 240
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Descripción
Descripción
  • Luer-Lock concéntrico
  • Tapón sin látex
  • Marcado CE
  • Polipropileno
  • Estériles
  • Desechables
  • Sin aguja Para las agujas, consulte nuestra gama de agujas desechables Microlance™. Todos los productos deben utilizarse únicamente para investigación, a menos que se indique lo contrario.
Especificaciones
Especificaciones
Con marcado CE, Directiva europea 93/42/CEE (procedimiento de conformidad, anexos V y VII), certificados: No. 95 Q 252156 y No. 252231 Q (referencias 309661 309620 con certificado de NSAI, No. 0050)
Transparente
Para el uso con bombas automáticas, adecuado para la mayoría de las bombas
107,5 mm
60 paq.
Luer Lock concéntrico
Estéril
Plastic
23,77 mm
Jeringa concéntrica Luer-Lock
1 mL
30 ml