Learn More
BD Jeringa Luer-Lock concéntrica de plástico Plastipak™
Permite una dosificación exacta y la visualización del contenido de la jeringa.  La jeringa Luer-lock concéntrica de plástico BD Medical™ Plastipak™ se ha probado individualmente en cuanto a esterilidad, pirogenicidad y toxicidad.
146.00€ - 298.00€
Especificaciones
Material Plastic
Color Transparente
Sin látex
Tipo de producto Jeringa concéntrica Luer-Lock
Graduaciones 1 mL
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Volumen (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Volumen (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
10109922
Ver documentos Detalles de la promoción
BD
301229
30 ml
155.00€
paquete de 60
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
16489325
Ver documentos Detalles de la promoción
BD
301229
30 ml
298.00€
paquete de 240
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
10636531
Ver documentos Detalles de la promoción
BD
300865
50 ml
146.00€
paquete de 60
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Concentric Luer-Lok
  • Latex free stopper
  • CE marked
  • Polypropylene
  • Sterile
  • Disposable
  • Without needleFor needles, please see our Microlance™ disposable needles range. All products are for research use only, unless otherwise indicated.
Especificaciones
Especificaciones
Plastic
1 mL
Transparente
Jeringa concéntrica Luer-Lock
Luer Lock concéntrico
Estéril