Learn More
RUBIS Pinzas de plástico
Pinzas de plástico - PBTP
Marca: RUBIS K7
Detalles adicionales : Peso : 0.00540kg
Descrizione
- PBT-Kunststoff
- Verhindert Kratzer auf empfindlichen Bauteilen
- Einfach zu bedienen
- Hohe Präzision
- 100 % in der Schweiz hergestellt
Specifica
Punto fino | |
Plástico PBT | |
Pinzas pequeñas | |
Pinzas pequeñas |
4.72 in. | |
120 mm | |
1 unidad |