Learn More
RUBIS Pinzas de plástico
Pinzas de plástico - PBTP
8.52€ - 9.41€
Especificaciones
Longitud (imperial) | 4.72 in. |
---|---|
Material | Plástico PBT |
Tipo de producto | Pinzas pequeñas |
Cantidad (n.º por caja) | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Estilo de punta | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Estilo de punta | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11799594
|
RUBIS
K6 |
Punto crochet |
9.41€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11759594
|
RUBIS
K7 |
Punto fino |
9.41€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11729614
|
RUBIS
K35A |
Punto plano |
8.52€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11709614
|
RUBIS
K2A |
Forma redonda |
9.41€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11779594
|
RUBIS
KR |
Punto grande |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- PBT-Kunststoff
- Verhindert Kratzer auf empfindlichen Bauteilen
- Einfach zu bedienen
- Hohe Präzision
- 100 % in der Schweiz hergestellt
Especificaciones
4.72 in. | |
Plástico PBT | |
Pinzas pequeñas | |
1 unidad |