Learn More
Fisherbrand™ Paño con filtro de nailon
Para el tamizado o la filtración de precisión de soluciones de productos químicos y biológicos. Los paños con filtro de nailon Fisherbrand™ de 300 mm x 300 mm están disponibles en una amplia gama de tamaños de poro.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Temperaturas de funcionamiento de – 40 ° a + 115 °C
- Excelente compatibilidad con alcoholes
- Resistente a disolventes agresivos
- Entre sus aplicaciones se incluyen la filtración de disolventes y el análisis de partículas
Especificaciones
Nailon | |
Plástico | |
300mm | |
41 μm |