Learn More
Fisherbrand™ Paño con filtro de nailon
Para el tamizado o la filtración de precisión de soluciones de productos químicos y biológicos. Los paños con filtro de nailon Fisherbrand™ de 300 mm x 300 mm están disponibles en una amplia gama de tamaños de poro.
261.12€ - 1035.24€
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) | 300mm |
---|---|
Material del bastidor | Plástico |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11774569
|
Fisherbrand™
|
11 μm |
986.71€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11704569
|
Fisherbrand™
|
20 μm |
894.28€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11764539
|
Fisherbrand™
|
200 μm |
280.76€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11754539
|
Fisherbrand™
|
250 μm |
274.99€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11744549
|
Fisherbrand™
|
41 μm |
662.50€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11714539
|
Fisherbrand™
|
500 μm |
269.21€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11724549
|
Fisherbrand™
|
60 μm |
450.61€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11734549
|
Fisherbrand™
|
53 μm |
466.78€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11794539
|
Fisherbrand™
|
70 μm |
427.18€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11774539
|
Fisherbrand™
|
100 μm |
321.20€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11794529
|
Fisherbrand™
|
700 μm |
261.12€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11784569
|
Fisherbrand™
|
5 μm |
1035.24€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11784529
|
Fisherbrand™
|
800 μm |
262.28€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11774529
|
Fisherbrand™
|
900 μm |
261.12€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11764529
|
Fisherbrand™
|
1000 μm |
262.28€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11754559
|
Fisherbrand™
|
30 μm |
745.23€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11744539
|
Fisherbrand™
|
315 μm |
261.12€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11734539
|
Fisherbrand™
|
400 μm |
261.12€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11724539
|
Fisherbrand™
|
450 μm |
261.12€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11704539
|
Fisherbrand™
|
630 μm |
261.12€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Operating temperature of -40° to +115°C
- Excellent compatibility with alcohols
- Resistant to aggressive solvents
- Applications include solvent filtration and particle analysis
Especificaciones
300mm | |
Plástico |