Learn More
BRAND™ Puntas de pipeta BRAND™, de 1 a 10 ml
Moldeadas con precisión con polipropileno virgen de alta pureza y sin oleamida ni diHEMDA. Las puntas de pipeta de 1 a 10 ml son ideales para el trabajo con la pipeta de microlitro Transferpette™ S de 10 ml. Compatibles con sistemas Eppendorf™.
52.80€ - 386.00€
Especificaciones
Volumen (métrico) | De 1 a 10 ml |
---|---|
Esterilidad | No estéril |
Longitud (métrico) | 15,65 cm |
Declaraciones de limpieza | Sin oleamida ni DiHEMDA |
Estilo de punta | Universal |
Código de producto | Marca | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10787793
|
BRAND™
702603 |
A granel |
52.80€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10169482
|
BRAND™
702604 |
A granel |
386.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10009742
|
BRAND™
702608 |
Gradilla |
104.00€
paquete de 18 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Fabricadas mediante un método respetuoso con el medio ambiente que solo emplea polipropileno de gran pureza, libre de diHEMDA y oleamidas.
- Las superficies hidrófobas y limpias reducen la retención de las muestras y aumentan la precisión y la reproducibilidad.
- Ideal para trabajar con la pipeta de microlitro Transferpette™ S 10 ml.
- Compatibles con sistemas Eppendorf™.
- Compatibles con sistemas Eppendorf™.
Especificaciones
De 1 a 10 ml | |
15,65 cm | |
Universal | |
Polipropileno |
No estéril | |
Sin oleamida ni DiHEMDA | |
Pipeta para microlitros Transferpette™ S 10 ml |