Learn More
BRAND™ Puntas de pipeta BRAND™, de 1 a 10 ml
Moldeadas con precisión con polipropileno virgen de alta pureza y sin oleamida ni diHEMDA. Las puntas de pipeta de 1 a 10 ml son ideales para el trabajo con la pipeta de microlitro Transferpette™ S de 10 ml. Compatibles con sistemas Eppendorf™.
Marca: BRAND™ 702604
212.90 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23264" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 5.22000kg
Descripción
- Fabricadas mediante un método respetuoso con el medio ambiente que solo emplea polipropileno de gran pureza, libre de diHEMDA y oleamidas.
- Las superficies hidrófobas y limpias reducen la retención de las muestras y aumentan la precisión y la reproducibilidad.
- Ideal para trabajar con la pipeta de microlitro Transferpette™ S 10 ml.
- Compatibles con sistemas Eppendorf™.
- Compatibles con sistemas Eppendorf™.
Especificaciones
De 1 a 10 ml | |
15,65cm | |
A granel | |
Pipeta para microlitros Transferpette™ S 10 ml |
No estéril | |
Sin oleamida ni DiHEMDA | |
Universal | |
Polipropileno |