Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein G UltraLink™ Resin
Soporte de poliacrilamida granulada muy duradero con proteína G recombinante inmovilizada para varios métodos de purificación de IgG.
Marca: Thermo Scientific™ 53126
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
La resina de proteína G Thermo Scientific™ Pierce UltraLink es un soporte de poliacrilamida granulada muy duradero en el que se ha inmovilizado la proteína G recombinante para su uso en métodos de purificación de IgG.
La resina de proteína G UltraLink se emplea para la unión y purificación de IgG mediante métodos cromatográficos de flujo de gravedad, con columnas de centrifugación o de presión media. La proteína G es una conocida proteína de unión de anticuerpos que es especialmente útil para la purificación por afinidad de la IgG de sueros procedentes de ratones, ratas y humanos.La resina UltraLink es un soporte de poliacrilamida activada con azlactonas, hidrofílico, sin carga, de gran capacidad, muy entrecruzado, rígido y poroso. Este soporte es especialmente útil para técnicas de presión media cuando se utilizan grandes volúmenes de muestras que requieren técnicas de caudal rápido (FPLC) y aplicaciones a gran escala. A diferencia de los soportes habituales de agarosa, los soportes UltraLink no se rompen ni colapsan cuando se someten a caudales elevados que producen una presión superior a 25 psi.
Características destacadas:
Proteína G inmovilizada: se une específicamente a las IgG de varias especies de mamíferos, especialmente a todos los isotipos de IgG de humano, de ratón y rata.
Capacidad estándar: la carga de capacidad estándar de la proteína G inmovilizada proporciona una capacidad de unión de aproximadamente 20 mg de IgG de humano por mililitro de resina.
Resina UltraLink: el soporte a base de acrilamida es una alternativa a los soportes de agarosa entrecruzada en gránulos para aplicaciones de presión media.
Propiedades de la resina Thermo Scientific UltraLink:
- Estabilidad pH del soporte: entre 1 y 13
- Tamaño medio de partícula: de 50 a 80 micrómetros
- Límite de exclusión: superior a 2.000.000 de daltons
- Área de superficie media: superior a 250 m2 por gramo de gránulos.
- Volumen de poro medio: superior a 1,2 ml por gramo de gránulos (>60 % del volumen de gránulos)
- Tamaño de poro: De 500 a 1000 angstroms (de 50 a 100 nm)
- Velocidad lineal máxima: 3000cm por hora
- Presión máxima: 100 psi (6,9 bares), definida como la máxima caída de presión en una columna que la resina puede soportar. (Nota: la presión manométrica indicada de un aparato de cromatografía líquida puede estar midiendo la presión total del sistema en lugar de la caída de presión en la columna).
Especificaciones
Resina | |
Resina UltraLink™, Afinidad | |
Proteína G | |
Resina de proteína G Pierce UltraLink | |
10 mL |
Pierce™, UltraLink™ | |
Frasco | |
Anticuerpos IgG | |
Tras su recepción, almacenar el producto a 4 °C. Los productos se envían a temperatura ambiente. |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.