Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein G UltraLink™ Resin
Soporte de poliacrilamida granulada muy duradero con proteína G recombinante inmovilizada para varios métodos de purificación de IgG.
452.00€ - 1714.00€
Especificaciones
Tipo de producto Resina
Línea de productos Pierce™, UltraLink™
Tipo de columna Resina UltraLink™, Afinidad
Formato Frasco
Fase estacionaria Proteína G
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Descripción Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10568923
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
53125
Resina de proteína G Pierce UltraLink 2 mL
452.00€
2 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11819400
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
53126
Resina de proteína G Pierce UltraLink 10 mL
1714.00€
10 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
La resina de proteína G Thermo Scientific™ Pierce UltraLink es un soporte de poliacrilamida granulada muy duradero en el que se ha inmovilizado la proteína G recombinante para su uso en métodos de purificación de IgG.
La resina de proteína G UltraLink se emplea para la unión y purificación de IgG mediante métodos cromatográficos de flujo de gravedad, con columnas de centrifugación o de presión media. La proteína G es una conocida proteína de unión de anticuerpos que es especialmente útil para la purificación por afinidad de la IgG de sueros procedentes de ratones, ratas y humanos.
La resina UltraLink es un soporte de poliacrilamida activada con azlactonas, hidrofílico, sin carga, de gran capacidad, muy entrecruzado, rígido y poroso. Este soporte es especialmente útil para técnicas de presión media cuando se utilizan grandes volúmenes de muestras que requieren técnicas de caudal rápido (FPLC) y aplicaciones a gran escala. A diferencia de los soportes habituales de agarosa, los soportes UltraLink no se rompen ni colapsan cuando se someten a caudales elevados que producen una presión superior a 25 psi.
Características destacadas:
  • Proteína G inmovilizada: se une específicamente a las IgG de varias especies de mamíferos, especialmente a todos los isotipos de IgG de humano, de ratón y rata.
  • Capacidad estándar: la carga de capacidad estándar de la proteína G inmovilizada proporciona una capacidad de unión de aproximadamente 20 mg de IgG de humano por mililitro de resina.
  • Resina UltraLink: el soporte a base de acrilamida es una alternativa a los soportes de agarosa entrecruzada en gránulos para aplicaciones de presión media.
Propiedades de la resina Thermo Scientific UltraLink:
  • Estabilidad pH del soporte: entre 1 y 13
  • Tamaño medio de partícula: de 50 a 80 micrómetros
  • Límite de exclusión: superior a 2.000.000 de daltons
  • Área de superficie media: superior a 250 m2 por gramo de gránulos.
  • Volumen de poro medio: superior a 1,2 ml por gramo de gránulos (>60 % del volumen de gránulos)
  • Tamaño de poro: De 500 a 1000 angstroms (de 50 a 100 nm)
  • Velocidad lineal máxima: 3000cm por hora
  • Presión máxima: 100 psi (6,9 bares), definida como la máxima caída de presión en una columna que la resina puede soportar. (Nota: la presión manométrica indicada de un aparato de cromatografía líquida puede estar midiendo la presión total del sistema en lugar de la caída de presión en la columna).
Especificaciones
Especificaciones
Resina
Resina UltraLink™, Afinidad
Proteína G
Resina de proteína G Pierce UltraLink
Pierce™, UltraLink™
Frasco
Anticuerpos IgG
Tras su recepción, almacenar el producto a 4 °C. Los productos se envían a temperatura ambiente.
Documentos
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.