Learn More
Thermo Scientific™ Mezcla maestra de PCR de alta fidelidad Phusion Flash
Realice con esta mezcla maestra protocolos de PCR cortos sin comprometer la fidelidad ni el rendimiento.
Marca: Thermo Scientific™ F548L
353.75 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.51950kg
Descripción
La temperatura óptima de hibridación de las DNA polimerasas Phusion puede diferir notablemente de la de las polimerasas Taq.
Para obtener resultados óptimos comience por calcular con precisión su Tm con nuestra calculadora de Tm.
La mezcla maestra de PCR Phusion Flash se ha desarrollado para ahorrar tiempo en el laboratorio. La mezcla maestra 2X lista para usar permite el uso de protocolos de PCR extremadamente cortos sin comprometer la fidelidad ni el rendimiento de la reacción. Además, se minimizan los pasos de pipeteo: el usuario solo necesita añadir moldes y cebadores.
La exclusiva composición de la mezcla maestra permite el uso de protocolos de ciclado extremadamente cortos con moldes de ADN de complejidad tanto alta como baja (15 segundos por kilobase o menos). La mezcla maestra utiliza ADN polimerasa Phusion Flash II, una ADN polimerasa de corrección modificada a partir de la ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion Hot Start II.
La mezcla maestra para PCR Phusion Flash es una mezcla maestra 2x que permite el uso de protocolos de PCR muy cortos sin comprometer ni la fidelidad ni el rendimiento de la reacción. La mezcla maestra utiliza DNA polimerasa Phusion Flash II, una DNA polimerasa de corrección modificada a partir de la DNA polimerasa de alta fidelidad Phusion Hot Start II.- La mezcla maestra lista para su uso minimiza los pasos de pipeteo necesarios
- Velocidad extrema: Tiempos de extensión de 15 kb/s o menos
- Modificación de inicio en caliente que permite “tiempo de reactivación cero“
- Exactitud: ADN polimerasa de corrección con una fidelidad de 25x Taq
- Producción: Alta producción en tiempo reducido
Recomendada para:
PCR rápida, PCR de alta fidelidad, clonación, amplicones largos o difíciles
Especificaciones
5 x 1 ml de mezcla maestra Phusion Flash, almacenar a -20 °C. | |
ADN polimerasa Phusion Flash II | |
Mezcla maestra de PCR de alta fidelidad | |
Hot-start PCR, High-fidelity PCR | |
25 X | |
500 reacciones | |
Mezcla maestra o SuperMix |
Alto | |
Rapidez | |
Dry Ice | |
2X | |
Inicio en caliente integrado | |
Romo | |
20 kb o menos |
La adquisición de este producto incluye una garantía de inmunidad bajo las patentes especificadas en el prospecto del producto para el empleo únicamente de la cantidad adquirida para la investigación interna del comprador. No se contempla ningún otro derecho de patente , ya sea de forma explícita, implícita o por impedimentos. Para obtener más información sobre licencias de compra, póngase en contacto con el director de licencias, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404 (EE. UU).