Learn More
Thermo Scientific™ Mezcla maestra de PCR de alta fidelidad Phusion Flash
Realice con esta mezcla maestra protocolos de PCR cortos sin comprometer la fidelidad ni el rendimiento.
95.00€ - 384.00€
Especificaciones
GC-Rich PCR Performance Alto
Polimerasa ADN polimerasa Phusion Flash II
Velocidad de reacción Rapidez
Tipo de producto Mezcla maestra de PCR de alta fidelidad
Condiciones de envío Dry Ice
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca N.º de reacciones Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca N.º de reacciones Precio Cantidad y disponibilidad  
10043967
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
F548S
100 reacciones
95.00€
100 reacciones
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
10659009
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
F548L
500 reacciones
384.00€
500 reacciones
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
La temperatura óptima de hibridación de las DNA polimerasas Phusion puede diferir notablemente de la de las polimerasas Taq.
Para obtener resultados óptimos comience por calcular con precisión su Tm con nuestra calculadora de Tm.
La mezcla maestra de PCR Phusion Flash se ha desarrollado para ahorrar tiempo en el laboratorio. La mezcla maestra 2X lista para usar permite el uso de protocolos de PCR extremadamente cortos sin comprometer la fidelidad ni el rendimiento de la reacción. Además, se minimizan los pasos de pipeteo: el usuario solo necesita añadir moldes y cebadores.
La exclusiva composición de la mezcla maestra permite el uso de protocolos de ciclado extremadamente cortos con moldes de ADN de complejidad tanto alta como baja (15 segundos por kilobase o menos). La mezcla maestra utiliza ADN polimerasa Phusion Flash II, una ADN polimerasa de corrección modificada a partir de la ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion Hot Start II.
Características destacadas
  • Velocidad extrema: tiempos de extensión de 15 kb/s o menos
  • Modificación de inicio en caliente que permite «tiempo de reactivación cero»
  • Precisión: ADN polimerasa de corrección con una fidelidad de 25X Taq
  • Alta producción en tiempo reducido
Especificaciones
Especificaciones
Alto
Rapidez
Dry Ice
2X
Inicio en caliente integrado
Mezcla maestra o SuperMix
ADN polimerasa Phusion Flash II
Mezcla maestra de PCR de alta fidelidad
Hot-start PCR, High-fidelity PCR
25 X
Romo
20 kb o menos
Documentos
Product Certifications
La adquisición de este producto incluye una garantía de inmunidad bajo las patentes especificadas en el prospecto del producto para el empleo únicamente de la cantidad adquirida para la investigación interna del comprador. No se contempla ningún otro derecho de patente , ya sea de forma explícita, implícita o por impedimentos. Para obtener más información sobre licencias de compra, póngase en contacto con el director de licencias, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404 (EE. UU).