Learn More
Masterflex™ Tubos biocompatible PharMed BPT
Utilice estos tubos para bombas peristálticas y cultivos celulares sensibles. Los tubos biocompatibles PharMed BPT Saint Gobain Performance Plastics™ son menos permeables a gases y vapores que los tubos de silicona y son ideales para la fermentación, separación, purificación y monitorización de procesos y sistemas de control.
108.00€ - 819.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | USP Class VI, FDA |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | PharMed BPT |
Longitud global (imperial) | 24.6 ft. |
Longitud global (métrico) | 7,5 m |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11740459
|
Masterflex™
96880-20 |
16 mm | 22,4 mm | 3.2 mm |
690.00€
7.50 metro |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11734778
|
Masterflex™
R6504-16BPT |
3,2 mm | 4,8 mm | 0.8 mm |
169.00€
7.50 metro |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10296234
|
Masterflex™
R6510-26BPT |
8 mm | 11,2 mm | 1,6 mm |
210.00€
7.50 metro |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11965394
|
Masterflex™
R6501-26BPT |
0,8 mm | 4 mm | 1,6 mm |
108.00€
7.50 metro |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10633761
|
Masterflex™
R6502-16BPT |
1,6 mm | 3,2 mm | 0,8 mm |
143.00€
7.50 metro |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10373991
|
Masterflex™
R6510-26BPT |
8 mm | 11,2 mm | 1,6 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11905404
|
Masterflex™
R6524-46BPT |
19,2 mm | 25,4 mm | 3.2 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11724778
|
Masterflex™
R6502-16BPT |
1,6 mm | 3,2 mm | 1.6 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11915394
|
Masterflex™
R650E-26BPT |
0,5 mm | 3,7 mm | 1,6 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Description
- Duran hasta 30 veces más que los tubos de silicona de las bombas peristálticas
- Espalación de partículas baja
- Se pueden esterilizar en autoclave varias veces
- Soportan la limpieza CIP y SIP y la esterilización repetidas
- Completamente probados conforme a las normas ISO 10993 para facilitar el proceso de validación
- Cumplen con los criterios de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense, FDA y NSF
- Fabricación de productos de prueba de diagnóstico
- Sistemas de procesado de medios y recogida de células
- Fabricación de vacunas
- Líneas de proceso de biorreactores
- Fermentación y filtración de producción
- Rellenado estéril
- Transferencia de líquidos sensibles a la cizalladura
Specifications
USP Class VI, FDA | |
PharMed BPT | |
7,5 m | |
1 unidad | |
275°F |
Esterilizable en autoclave | |
24.6 ft. | |
Sistemas de procesado de medios y recogida de células, fabricación de vacunas, líneas de proceso de biorreactores, fermentación y filtrado de producción, rellenado estéril, transferencia de líquidos sensible a la cizalladura | |
Crema | |
de 135 °C |