Learn More
Masterflex™ Tubos biocompatible PharMed BPT
Utilice estos tubos para bombas peristálticas y cultivos celulares sensibles. Los tubos biocompatibles PharMed BPT Saint Gobain Performance Plastics™ son menos permeables a gases y vapores que los tubos de silicona y son ideales para la fermentación, separación, purificación y monitorización de procesos y sistemas de control.
Marca: Masterflex™ R6501-26BPT
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Es 30 veces mejor que los tubos de silicona de las bombas peristálticas
- Baja espalación de partículas
- Se puede esterilizar en autoclave repetidas veces.
- Resiste la limpieza y la esterilización repetida con los métodos CIP y SIP
- Probado para cumplir con rigurosidad la norma ISO 10993 para facilitar el proceso de validación
- Cumple con los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA y NSF
- Fabricación de productos de pruebas diagnósticas
- Sistemas de recolección celular y procesado de medios
- Fabricación de vacunas
- Líneas de proceso de biorreactores
- Producción, filtración y fermentación
- Llenado aséptico
- Transferencia de fluido sensible a la cizalla
Especificaciones
Tubing | |
Esterilizable en autoclave | |
0,8 mm | |
4 mm | |
7,5 m | |
Sistemas de procesado de medios y recogida de células, fabricación de vacunas, líneas de proceso de biorreactores, fermentación y filtrado de producción, rellenado estéril, transferencia de líquidos sensible a la cizalladura | |
1/pack | |
Crema | |
275°F |
Clase VI de la USP y criterios de la FDA, FDA | |
0.03 in. | |
PharMed BPT | |
24.6 ft. | |
1,6 mm | |
-51 °C | |
Estéril | |
3 bar a 20 °C | |
De –51 a 135 °C |