Learn More
Fisherbrand™ Tiras de papel indicador de pH
Sumerja el papel de prueba en la solución que desee probar y compare su color con la tabla de colores suministrada. Las tiras de papel indicador de pH de Fisherbrand™ determinan el pH de forma rápida y sencilla.
4.58€ - 5.36€
Especificaciones
Formato | Strip |
---|---|
Incluye | Color indicator chart |
Cantidad | 200/Pk. |
Tipo | pH Test Strip |
Código de producto | Marca | Intervalo de pH | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intervalo de pH | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15575669
|
Fisherbrand™
|
0 to 11 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15525679
|
Fisherbrand™
|
De 0 a 14 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Incluye etiqueta con tabla de colores para una sencilla consulta y determinación del nivel de pH
- 200 tiras
Especificaciones
Strip | |
Color indicator chart | |
200/Pk. | |
pH Test Strip |