Learn More
Fisherbrand™ Tiras de papel indicador de pH
Sumerja el papel de prueba en la solución que desee probar y compare su color con la tabla de colores suministrada. Las tiras de papel indicador de pH de Fisherbrand™ determinan el pH de forma rápida y sencilla.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.02600kg
Descripción
- Includes color chart label for easy reference and pH level determination
- 200 strips
Especificaciones
0 to 11 | |
Color indicator chart | |
pH Test Strip |
Strip | |
200/Pk. |