Learn More
Invitrogen™ PDGF-BB Porcine ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marca: Invitrogen™ ESPDGFB
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Includes: Placas precubiertas, estándar, anticuerpo detector, conjugado HRP, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada y cubiertas de placa.
Descripción
The Porcine Platelet-Derived Growth Factor BB (Porc PDGF BB) ELISA quantitates Porc PDGF BB in porcine serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Porc PDGF BB. Principle of the method The Porcine PDGF BB solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La proteína codificada por este gen es miembro de la familia de factores de crecimiento derivados de plaquetas. Los cuatro miembros de esta familia son factores mitogénicos para las células de origen mesenquimal y se caracterizan por un motivo de ocho cisteínas. Este producto genético puede existir como homodímero o como un heterodímero con el polipéptido alfa del factor de crecimiento derivado de las plaquetas, donde los dímeros están conectados por puentes disulfuro. Las mutaciones en este gen están asociadas con el meningioma. Las translocaciones recíprocas entre los cromosomas 22 y 7, en los sitios donde se localiza este gen y el de COL1A1, se asocian con un tipo particular de tumor cutáneo llamado dermatofibrosarcoma protuberans que resulta de una expresión no regulada del factor de crecimiento. Se han identificado dos variantes de transcripción empalmadas que codifican diferentes isoformas para este gen.Especificaciones
P20034 | |
10 pg/ml | |
ELISA sandwich de fase sólida | |
Kit de ELISA | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
96 ensayos | |
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas | |
100626465 | |
< 12 % | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
96 pruebas | |
Ciclo y proliferación celular | |
De 2 °C a 8 °C | |
Porcino | |
4 h 45 min |
10,24-2500 pg/ ml | |
10 pg/ml a 2.500 pg/ml | |
Biotina | |
Receptores y factores de crecimiento | |
Este par de anticuerpos ELISA detecta PDGF-BB porcino y humano. Otras especies no determinadas. | |
Porcino | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
PDGF-2 | |
< 10 % | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
RUO | |
50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante | |
PDGFRbetaPGF-Rb | |
1 h 20 min |