Learn More
Honeywell™ Panoramasque™ Full-Face Air Purifying Respirator (APR)
The Panoramasque™ Full-Face APR is a Mono filter with Rd40 thread connection system that offers respiratory protection, depending on the canister type assembled on it.
152.53€ - 295.00€
Especificaciones
Certificaciones (EN) | EN 136:1989 |
---|---|
Tipo de conexión | Sistema de rosca Rd40 de 3,56 mm (1/7 pulg) |
Tipo de filtro | Monofiltro |
Tipo de producto | Respirador purificador de aire (APR) de cara completa |
Para utilizar con (aplicación) | Industria química, industrias de petróleo y gas, industria farmacéutica |
Código de producto | Marca | Material de la máscara | Material (lente) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material de la máscara | Material (lente) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12612923
|
Honeywell™
1710395 |
EPDM | PMMA | Con diafragma de voz (metálico) |
183.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12652923
|
Honeywell™
1710987 |
Silicona | PMMA | Con diafragma de voz (metálico) |
295.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12672923
|
Honeywell™
1711001 |
EPDM | Vidrio laminado para riesgos químicos | Sin diafragma de voz |
258.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15952912
|
Honeywell™
1710980 |
Silicona | PMMA | Sin diafragma de voz |
245.92€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12602923
|
Honeywell™
1710394 |
EPDM | PMMA | Sin diafragma de voz |
185.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12662923
|
Honeywell™
1711000 |
EPDM | Specific for Chlorine Hazards | Without Speech Diaphragm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Product Type: Full-Face Air Purifying Respirator (APR)
- Material (Body): EPDM or Silicone
- Material (Lens): PMMA, Glass, Chlorine Hazard Specific
- Color: Black, Yellow
- Cartridge: Single Filter via Rd40 (1/7 in.) Connection
- Use with: EN141 or EN143 Class 1 or 2 Cert. Honeywell Filters
- PPE Class: Variable (Dependant on Cartridge)
- Hazard Types: Particulates, Gas, Vapor, Smoke
- Applications: Chemical Industry, Oil and Gas Industries, Pharmaceutical Industry
Especificaciones
EN 136:1989 | |
Monofiltro | |
Industria química, industrias de petróleo y gas, industria farmacéutica | |
Sí |
Sistema de rosca Rd40 de 3,56 mm (1/7 pulg) | |
Respirador purificador de aire (APR) de cara completa | |
EN141 o EN143 Clase 1 o 2 Cert. Filtros Honeywell |