Learn More
Honeywell™ Panoramasque™ Full-Face Air Purifying Respirator (APR)
The Panoramasque™ Full-Face APR is a Mono filter with Rd40 thread connection system that offers respiratory protection, depending on the canister type assembled on it.
Marca: Honeywell™ 1711001
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Tipo de producto: Respirador purificador de aire (APR) de cara completa
- Material (cuerpo): EPDM o silicona
- Material (lente): PMMA, vidrio, cloro, peligro específico
- Color: Negro, amarillo
- Cartucho: Filtro simple mediante conexión Rd40 (3,56 mm (1/7 pulg))
- Utilizar con: EN141 o EN143 Clase 1 o 2 Cert. Filtros Honeywell
- Clase de EPI: Variable (depende del cartucho)
- Tipos de peligro: Partículas, gas, vapor, humo
- Aplicaciones: Industria química, industrias de petróleo y gas, industria farmacéutica
Especificaciones
EN 136:1989 | |
Negro | |
Respirador purificador de aire (APR) de cara completa | |
Industria química, industrias de petróleo y gas, industria farmacéutica | |
Arnés de cinco puntos | |
Vidrio laminado para riesgos químicos |
Sistema de rosca Rd40 de 3,56 mm (1/7 pulg) | |
Monofiltro | |
EPDM | |
EN141 o EN143 Clase 1 o 2 Cert. Filtros Honeywell | |
Sin diafragma de voz | |
Sí |