Learn More
Thermo Scientific™ D3-14, A3-1 and A6 Wide Gel Electrophoresis System Wall Comb, 1 Tooth
Eliminate comb assembly with Fisherbrand™ D3-14, A3-1 and A6 Wide-Gel Electrophoresis System Combs.
Marca: Thermo Scientific™ D3-MTC
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Eliminate comb assembly with Fisherbrand™ D3-14, A3-1 and A6 Wide-Gel Electrophoresis System Combs. These microwell and wall combs are heavy-duty, one-piece units for use with the D3-14, A3-1 and A6 wide gel electrophoresis systems.
Los peines de una sola pieza y alta resistencia eliminan el montaje de peines.
Información sobre pedidos:
Los n.º categoría D3-MTC, -MTD, -MT2C y -MT2D corresponden a los peines (2X) y (1X) con formato de pipeta de 12 y 8 canales
Hay disponibles peines personalizados (pida el SKU n.º XCM). Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o el representante de ventas.
Especificaciones
Peine microwell | |
Peine | |
1 mm |
Sistema de electroforesis para gel ancho Owl™ D3-14, A3-1 y A6 | |
25 (1X) |