missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ D3-14, A3-1 and A6 Wide Gel Electrophoresis System Wall Comb, 1 Tooth
Eliminate comb assembly with Fisherbrand™ D3-14, A3-1 and A6 Wide-Gel Electrophoresis System Combs.
68.00€ - 98.75€
Especificaciones
Descripción | Peine microwell |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Sistema de electroforesis para gel ancho Owl™ D3-14, A3-1 y A6 |
Tipo | Peine |
Código de producto | Marca | Descripción | N.° de dientes | Grosor de los dientes (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | N.° de dientes | Grosor de los dientes (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11997585
|
Thermo Scientific™
D3-MT2C |
Peine microwell | 50 (2X) | 1 mm |
68.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11902975
|
Thermo Scientific™
D3-MT2D |
Peine microwell | 50 (2X) | 1,5 mm |
98.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11987585
|
Thermo Scientific™
D3-MTC |
Peine microwell | 25 (1X) | 1 mm |
68.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11992965
|
Thermo Scientific™
D3-MTD |
Peine microwell | 25 (1X) | 1,5 mm |
91.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Eliminate comb assembly with Fisherbrand™ D3-14, A3-1 and A6 Wide-Gel Electrophoresis System Combs. These microwell and wall combs are heavy-duty, one-piece units for use with the D3-14, A3-1 and A6 wide gel electrophoresis systems.
Ordering Information:
- Cat. Nos. D3-MTC, -MTD, -MT2C and -MT2D are 8 and 12-channel pipette format (1X) and (2X) combs
- Customized combs are available (Order SKU # XCM); please contact your customer service or sales representative for further details
Especificaciones
Peine microwell | |
Sistema de electroforesis para gel ancho Owl™ D3-14, A3-1 y A6 | |
Peine |