Learn More
Thermo Scientific™ Sistema en gel grande Owl™ A1
Los sistemas en gel grandes Thermo Scientific™ Owl A1 tienen el tamaño más reducido entre los dispositivos de gran formato, y son idóneos para el análisis detallado de ARN/ADN.
Marca: Thermo Scientific™ A1
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Los sistemas en gel grandes Thermo Scientific™ Owl A1 tienen el tamaño más reducido entre los dispositivos de gran formato, y son idóneos para el análisis detallado de ARN/ADN.
Características:
- El gel se puede fundir en longitudes variables para facilitar la conservación de la agarosa cuando hay que procesar menos muestras
- Las tomas de intercambio de tampones integradas son opcionales y posibilitan la recirculación del tampón en ciclos prolongados
- Se puede usar un inversor de campo programable para efectuar electroforesis de campo inverso
- La bandeja de gel UVT tiene tres juntas de salida que ofrecen un cierre hermético sin necesidad de cinta adhesiva
- El nivelado integrado garantiza geles planos de grosor uniforme
- Las ranuras de peines permiten procesar dos, tres o cuatro juegos de muestras de igual longitud con el mismo gel
- Los peines con formato de micropocillo permiten cargar las muestras rápidamente y sin errores mediante una pipeta multicanal
- Es posible cargar a la vez 8 o 12 muestras directamente desde un placa de 96 pocillos
Incluye:
- Cámara de tampón con base niveladora de tres puntos
- Tapa SuperSafe™ Thermo Scientific™ con cables de alimentación acoplados
- Bandeja de gel UVT
- Compuertas laterales con gas
- Tres peines-guía (12, 16 y 20 pocillos), de 1,5 mm de grosor
Especificaciones
Marcado CE | |
Mini | |
Grande | |
1,6 L | |
14,8 in | |
25 cm | |
21,5 cm | |
4,3 in |
Sistema completo | |
Owl™ | |
Desde 8 hasta 150 | |
14,8 x 8,5 x 4,3 pulg (37,5 x 21,5 x 11 cm) | |
37,5 cm | |
8,5 in | |
13 cm | |
11 cm |